Få mere at vide
rac Bendroflumethiazide-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Bendroflumethiazide-d5 |
| CAS | 1330183-13-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15H9D5F3N3O4S2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3,4-Dihydro-3-(phenylmethyl-d5)-6-(trifluoromethyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide, 3-(Benzyl-d5)-3,4-dihydro-6-(trifluoromethyl)-2H-1,2,4- benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide, Aprinox-d5, Be 724A-d5, Bendrofluazide-d5, (+/-)-Bendroflumethiazide-d5, Bristuron-d5, Centyl-d5, Corzide-d5, FT 81-d5, Flumersil-d5, Naturine-d5, Sinesaline-d5, Sodiuretic-d5, Thiazidico-d5, Urlea-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14F3N3O4S2/c16-15(17,18)10-7-11-13(8-12(10)26(19,22)23)27(24,25)21-14(20-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,14,20-21H,6H2,(H2,19,22,23)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | O=S1(C2=CC(S(N)(=O)=O)=C(C(F)(F)F)C=C2NC(CC3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])N1)=O |
| IUPAC navn | 1,1-dioxo-3-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]-6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-2H-1λ6,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.45 |
| Vis mere |