missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac Atomoxetine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-Atomoxetine hydrochloride |
| CAS | 82857-40-7 |
| Molekylær formel | C17 H21 N O . Cl H |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Benzenepropanamine, N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride (1:1), Benzenepropanamine, N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride (9CI), Benzenepropanamine, N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride, (±)-, LY 135252, N-Methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropanamine hydrochloride, N-Methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropylamine hydrochloride, rac Atomoxetine Hydrochloride, (RS)-Atomoxetine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CNCCC(Oc1ccccc1C)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | N-methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.82 |
| Formel vægt | 291.139 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?