Få mere at vide
rac Atomoxetine-d5 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Atomoxetine-d5 Hydrochloride |
| CAS | 1398065-95-6 |
| Molekylær formel | C17 D5 H16 N O . Cl H |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | N-Methyl-3-(pentadeuteriophenyl)-3-(2-methylphenoxy)propan-1-amine hydrochloride (1:1), 3-(2-Methylphenoxy)-3-(phenyl-d5)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, N-Methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-(phenyl-d5)propylamine monohydrochloride, rac Atomoxetine-d5 hydrochloride, (±)-Atomoxetine-d5 hydrochloride, (RS)-Atomoxetine-D5 (phenyl-D5) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/i3D,4D,5D,9D,10D; |
| SMIL | Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(CCNC)Oc2ccccc2C)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | N-methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.846 |
| Formel vægt | 296.17 |