missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac (Aminomethyl)ethylenediaminetetraacetic Acid tetra-(t-Butyl Ester), TRC

Artikelnummer. 30323404
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30323404 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30323404 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61616025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac (Aminomethyl)ethylenediaminetetraacetic Acid tetra-(t-Butyl Ester)
CAS 1391052-55-3
Molekylær formel C27H51N3O8
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C27H51N3O8/c1-24(2,3)35-20(31)15-29(16-21(32)36-25(4,5)6)14-19(13-28)30(17-22(33)37-26(7,8)9)18-23(34)38-27(10,11)12/h19H,13-18,28H2,1-12H3
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CN(CC(CN)N(CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl 2-[[3-amino-2-[bis[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethyl]amino]propyl]-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethyl]amino]acetate
Molekylvægt (g/mol) 545.71
Formel vægt 545.3676
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.