Få mere at vide
rac Ambrisentan-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Ambrisentan-d3 |
| CAS | 1189479-60-4 |
| Molekylær formel | C22 2H3 H19 N2 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy-3,3-diphenyl-3-(trideuteriomethoxy)propanoic acid, (±)-Ambrisentan-d3 (methoxy-d3), rac Ambrisentan-d3, (±)-Ambrisentan-D3 (methoxy-D3), α-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-(methoxy-d3)-β-phenylbenzenepropanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22N2O4/c1-15-14-16(2)24-21(23-15)28-19(20(25)26)22(27-3,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-14,19H,1-3H3,(H,25,26)/i3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])OC(C(Oc1nc(C)cc(C)n1)C(=O)O)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy-3,3-diphenyl-3-(trideuteriomethoxy)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 381.44 |
| Formel vægt | 381.1768 |