Få mere at vide
rac Alpha-Methyl Kynurenine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac alpha-Methyl Kynurenine |
| CAS | 1798018-43-5 |
| Molekylær formel | C11H14N2O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Rac A-Methyl Kynurenine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O3/c1-11(13,10(15)16)6-9(14)7-4-2-3-5-8(7)12/h2-5H,6,12-13H2,1H3,(H,15,16) |
| SMIL | CC(N)(CC(=O)c1ccccc1N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-4-(2-aminophenyl)-2-methyl-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.24 |
| Formel vægt | 222.1004 |