Få mere at vide
rac alfa-liponsyre, TRC
Artikelnummer. 30464602
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30464602 1 g
1 options
Artikelnummer. 30464602 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4687501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-alpha-Lipoic Acid
CAS 1077-28-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 H14 O2 S2
Mængde 1 g
Synonym Thioctic Acid, 1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (±)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (±)-1,2-Dithiolane-3-valeric acid, (±)-α-Lipoic acid, (±)-Lipoic acid, (±)-Thioctic acid, (RS)-α-Lipoic acid, (RS)-Lipoic acid, α-Liponic acid, 1,2-Dithiolane-3-valeric acid, 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid, 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)valeric acid, 6,8-Thioctic acid, 6-Thioctic acid, Alipure, Biletan, DL-α-Lipoic acid, DL-6,8-Thioctic acid, DL-6-Thioctic acid, DL-Thioctic acid, Espa-lipon, Liposan, Lipothion, NSC 628502, NSC 90788, Protogen A, Pyruvate oxidation factor, Thioctacid, Thioctic acid, Thioctsan, Thiotacid, Tioctacid, Tioctidasi, Tioctidasi acetate replacing factor, dl-Lipoic acid, dl-Thioctic acid
InChI formel InChI=1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
SMIL OC(=O)CCCCC1CCSS1
IUPAC navn 5-(dithiolan-3-yl)pentansyre
Molekylvægt (g/mol) 206.33
Formel vægt 206.0435
Procent renhed >95