Få mere at vide
rac alpha-Aminoadipic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac a-Aminoadipic Acid |
| CAS | 542-32-5 |
| Molekylær formel | C6 H11 N O4 |
| Synonym | Hexanedioic acid, 2-amino- (8CI, 9CI, ACI), 2-Aminohexanedioic acid (ACI), (±)-2-Aminoadipic acid, (±)-α-Aminoadipic acid, 2-Aminoadipate, 2-Aminoadipic acid, DL-2-Aminoadipic acid, DL-2-Aminohexanedioic acid, DL-α-Aminoadipic acid, NSC 46994, α-Aminoadipic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMIL | NC(CCCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-aminohexanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.16 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 161.0688 |
| Vis mere |