Få mere at vide
rac-Alpha-[2-(Dimethylamino)ethyl]-3-thiophenemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-alpha-[2-(Dimethylamino)ethyl]-3-thiophenemethanol |
| CAS | 116817-84-6 |
| Molekylær formel | C9H15NOS |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | alpha-[2-(Dimethylamino)ethyl]-3-thiophenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NOS/c1-10(2)5-3-9(11)8-4-6-12-7-8/h4,6-7,9,11H,3,5H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CCC(O)c1ccsc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.29 |
| Formel vægt | 185.0874 |