Få mere at vide
rac Alminoprofen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Alminoprofen |
| CAS | 39718-89-3 |
| Molekylær formel | C13 H17 N O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzeneacetic acid, α-methyl-4-[(2-methyl-2-propen-1-yl)amino]-, Benzeneacetic acid, α-methyl-4-[(2-methyl-2-propenyl)amino]- (9CI), α-Methyl-4-[(2-methyl-2-propen-1-yl)amino]benzeneacetic acid, (±)-Alminoprofen, Alminoprofen, EB 382, Minalfene |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO2/c1-9(2)8-14-12-6-4-11(5-7-12)10(3)13(15)16/h4-7,10,14H,1,8H2,2-3H3,(H,15,16) |
| SMIL | CC(C(=O)O)c1ccc(NCC(=C)C)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[4-(2-methylprop-2-enylamino)phenyl]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.28 |
| Formel vægt | 219.1259 |