Få mere at vide
rac all-trans 3-(Acetyloxy) Retinol Acetate 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | all-trans 3-Hydroxyretinol |
| CAS | 76686-33-4 |
| Molekylær formel | C24H34O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Rac All-Trans 3-(Acetyloxy) Retinol Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34O4/c1-17(9-8-10-18(2)13-14-27-20(4)25)11-12-23-19(3)15-22(28-21(5)26)16-24(23,6)7/h8-13,22H,14-16H2,1-7H3/b10-8+,12-11+,17-9+,18-13+ |
| SMIL | CC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CC(CC1(C)C)OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2E,4E,6E,8E)-9-(4-acetyloxy-2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.52 |
| Formel vægt | 386.2457 |