Få mere at vide
Rac Albuterol-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Albuterol-d9 |
| CAS | 1173021-73-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13 2H9 H12 N O3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | rac Albuterol-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 4-[2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.37 |
| Vis mere |