Få mere at vide
rac (8-Hydroxyquinolin-3-yl)alanine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac (8-Hydroxyquinolin-3-yl)alanine Dihydrochloride |
| CAS | 1123191-88-7 |
| Molekylær formel | C12 H12 N2 O3 . 2 Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Amino-3-(8-hydroxyquinolin-3-yl)propanoic Acid Dihydrochloride, α-Amino-8-hydroxy-3-quinolinepropanoic Acid Hydrochloride, rac HQA |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O3.2ClH/c13-9(12(16)17)5-7-4-8-2-1-3-10(15)11(8)14-6-7;;/h1-4,6,9,15H,5,13H2,(H,16,17);2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.NC(Cc1cnc2c(O)cccc2c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-3-(8-hydroxyquinolin-3-yl)propanoic acid;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.16 |
| Formel vægt | 304.0381 |