missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Rac 8’-Acetylene Abscisic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 8'-Acetylene Abscisic Acid Methyl Ester |
| CAS | 192987-96-5 |
| Molekylær formel | C17 H20 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (2Z,4E)-rel-5-[(1R,6R)-6-ethynyl-1-hydroxy-2,6-dimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl]-3-methyl-2,4-pentadienoic Acid Methyl Ester, PBI 429 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O4/c1-6-16(4)11-14(18)10-13(3)17(16,20)8-7-12(2)9-15(19)21-5/h1,7-10,20H,11H2,2-5H3/b8-7+,12-9-/t16-,17+/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)\C=C(\C)/C=C/[C@@]1(O)C(=CC(=O)C[C@]1(C)C#C)C |
| IUPAC navn | methyl (2Z,4E)-5-[(1R,6R)-6-ethynyl-1-hydroxy-2,6-dimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.338 |
| Formel vægt | 288.136 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?