missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rac 8’-Acetylene Abscisic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30313639
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30313639 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30313639 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA11001025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac 8'-Acetylene Abscisic Acid Methyl Ester
CAS 192987-96-5
Molekylær formel C17 H20 O4
Mængde 25 mg
Synonym (2Z,4E)-rel-5-[(1R,6R)-6-ethynyl-1-hydroxy-2,6-dimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl]-3-methyl-2,4-pentadienoic Acid Methyl Ester, PBI 429
InChI formel InChI=1S/C17H20O4/c1-6-16(4)11-14(18)10-13(3)17(16,20)8-7-12(2)9-15(19)21-5/h1,7-10,20H,11H2,2-5H3/b8-7+,12-9-/t16-,17+/m0/s1
SMIL COC(=O)\C=C(\C)/C=C/[C@@]1(O)C(=CC(=O)C[C@]1(C)C#C)C
IUPAC navn methyl (2Z,4E)-5-[(1R,6R)-6-ethynyl-1-hydroxy-2,6-dimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienoate
Molekylvægt (g/mol) 288.338
Formel vægt 288.136
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.