missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac 8,14-Dihydroxy Efavirenz, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 8,14-Dihydroxy Efavirenz |
| CAS | 1189909-96-3 |
| Molekylær formel | C14H9ClF3NO4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClF3NO4/c15-7-5-8-10(9(20)6-7)19-11(21)23-13(8,14(16,17)18)4-3-12(22)1-2-12/h5-6,20,22H,1-2H2,(H,19,21) |
| SMIL | Oc1cc(Cl)cc2c1NC(=O)OC2(C#CC3(O)CC3)C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.67 |
| Formel vægt | 347.0172 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?