Få mere at vide
rac 8,14-Dihydroxy Efavirenz-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 8,14-Dihydroxy Efavirenz-d4 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClF3NO4/c15-7-5-8-10(9(20)6-7)19-11(21)23-13(8,14(16,17)18)4-3-12(22)1-2-12/h5-6,20,22H,1-2H2,(H,19,21)/i1D2,2D2 |