missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac 7-Methoxy Propranolol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 7-Methoxy Propranolol |
| CAS | 76275-53-1 |
| Molekylær formel | C17 H23 N O3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO3/c1-12(2)18-10-14(19)11-21-17-6-4-5-13-7-8-15(20-3)9-16(13)17/h4-9,12,14,18-19H,10-11H2,1-3H3 |
| SMIL | COc1ccc2cccc(OCC(O)CNC(C)C)c2c1 |
| IUPAC navn | 1-(7-methoxynaphthalen-1-yl)oxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.37 |
| Formel vægt | 289.1678 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?