missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac 7-Methoxy Lasofoxifene, TRC

Artikelnummer. 30465387
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465387 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465387 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26265025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac 7-Methoxy Lasofoxifene
CAS 4796-75-2
Molekylær formel C29H33NO2
Mængde 25 mg
Synonym rel-1-[2-[4-[(1R,2S)-1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxy-2-phenyl-1-naphthalenyl]phenoxy]ethyl]pyrrolidine
InChI formel InChI=1S/C29H33NO2/c1-31-26-14-16-28-24(21-26)11-15-27(22-7-3-2-4-8-22)29(28)23-9-12-25(13-10-23)32-20-19-30-17-5-6-18-30/h2-4,7-10,12-14,16,21,27,29H,5-6,11,15,17-20H2,1H3/t27-,29+/m1/s1
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)[C@H]([C@H](CC2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=C(C=C4)OCCN5CCCC5
IUPAC navn 1-[2-[4-[(1R,2S)-6-methoxy-2-phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]phenoxy]ethyl]pyrrolidine
Molekylvægt (g/mol) 427.58
Formel vægt 427.2511
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.