missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac 7,14-Dihydroxy Efavirenz, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 7,14-Dihydroxy Efavirenz |
| CAS | 1702668-54-9 |
| Molekylær formel | C14H9ClF3NO4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 6-Chloro-1,4-dihydro-7-hydroxy-4-[2-(1-hydroxycyclopropyl)ethynyl]-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClF3NO4/c15-8-5-7-9(6-10(8)20)19-11(21)23-13(7,14(16,17)18)4-3-12(22)1-2-12/h5-6,20,22H,1-2H2,(H,19,21)/t13-/m0/s1 |
| SMIL | ClC1=CC(C(C#CC2(O)CC2)(C(F)(F)F)OC(N3)=O)=C3C=C1O |
| IUPAC navn | 6-chloro-7-hydroxy-4-((1-hydroxycyclopropyl)ethynyl)-4-(trifluoromethyl)-1,4-dihydro-2H-benzo[d][1,3]oxazin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.67 |
| Formel vægt | 347.02 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?