Få mere at vide
rac 6Beta-Hydroxy Norgestrel, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 6beta-Hydroxy Norgestrel |
| CAS | 20402-61-3 |
| Molekylær formel | C21H28O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (6beta,17alpha)-(±)-13-Ethyl-6,17-dihydroxy-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, (±)-13-Ethyl-6beta,17-dihydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O3/c1-3-20-9-7-15-14-6-5-13(22)11-17(14)19(23)12-16(15)18(20)8-10-21(20,24)4-2/h2,11,14-16,18-19,23-24H,3,5-10,12H2,1H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20+,21+/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| IUPAC navn | rac-(6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-6,17-dihydroxy-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.45 |
| Formel vægt | 328.2038 |