Få mere at vide
rac-6-Methyl-4-phenyl-2-chromanol (Tolterodine Impurity) (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-6-Methyl-4-phenyl-2-chromanol (Mixture of Diastereomers) |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O2/c1-11-7-8-15-14(9-11)13(10-16(17)18-15)12-5-3-2-4-6-12/h2-9,13,16-17H,10H2,1H3 |
| Formel vægt | 240.115 |