missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac-6-Methyl-4-phenyl-2-chromanol (Tolterodine Impurity) (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30135629
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135629 2.5 g
30136051 100 mg
30009968 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135629 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3270702.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 209747-04-6
Molekylær formel C16 H16 O2
Molekylvægt (g/mol) 240.3
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-ol, 3,4-dihydro-6-methyl-4-phenyl-, 3,4-Dihydro-6-methyl-4-phenyl-2H-1-benzopyran-2-ol, 3,4-Dihydro-6-methyl-4-phenyl-2H-benzopyran-2-ol, 6-Methyl-4-phenyl-2-chromanol, (4RS)-6-Methyl-4-phenylchroman-2-ol, Tolterodine Impurity
IUPAC navn 6-methyl-4-phenyl-3,4-dihydro-2H-chromen-2-ol
SMIL Cc1ccc2OC(O)CC(c3ccccc3)c2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac-6-Methyl-4-phenyl-2-chromanol (Mixture of Diastereomers)
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C16H16O2/c1-11-7-8-15-14(9-11)13(10-16(17)18-15)12-5-3-2-4-6-12/h2-9,13,16-17H,10H2,1H3
Formel vægt 240.115
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.