Få mere at vide
rac 6-Methoxycarbonyl-4-phenyl-3,4-dihydrocoumarin, TRC
Artikelnummer. 30482075
Skift visning
Mængde:
5 mg
Product Code. Mængde
30482075 5 mg
1 options
Product Code. 30482075 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM2616305MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxycarbonyl-4-phenyl-3,4-dihydrocoumarin
CAS 380636-42-0
Molekylær formel C17 H14 O4
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H14O4/c1-20-17(19)12-7-8-15-14(9-12)13(10-16(18)21-15)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,13H,10H2,1H3
SMIL COC(=O)c1ccc2OC(=O)CC(c3ccccc3)c2c1
IUPAC navn methyl 2-oxo-4-phenyl-3,4-dihydrochromene-6-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 282.29
Formel vægt 282.0892