Få mere at vide
rac 6-Methoxycarbonyl-4-phenyl-3,4-dihydrocoumarin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methoxycarbonyl-4-phenyl-3,4-dihydrocoumarin |
| CAS | 380636-42-0 |
| Molekylær formel | C17 H14 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O4/c1-20-17(19)12-7-8-15-14(9-12)13(10-16(18)21-15)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,13H,10H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc2OC(=O)CC(c3ccccc3)c2c1 |
| IUPAC navn | methyl 2-oxo-4-phenyl-3,4-dihydrochromene-6-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.29 |
| Formel vægt | 282.0892 |