Få mere at vide
rac-[6]-Gingerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-[6]-Gingerol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26O4/c1-3-4-5-6-14(18)12-15(19)9-7-13-8-10-16(20)17(11-13)21-2/h8,10-11,14,18,20H,3-7,9,12H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 294.1831 |