Få mere at vide
rac 6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | rac 6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol |
| CAS | 99199-62-9 |
| Molekylær formel | C10H11FO2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11FO2/c11-8-2-4-10-7(5-8)1-3-9(6-12)13-10/h2,4-5,9,12H,1,3,6H2 |
| SMIL | OCC1CCc2cc(F)ccc2O1 |
| IUPAC navn | (6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.19 |
| Formel vægt | 182.0743 |