Få mere at vide
rac-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 874649-82-8 |
| Molekylær formel | C11H11FO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Methyl 6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11FO3/c1-14-11(13)10-4-2-7-6-8(12)3-5-9(7)15-10/h3,5-6,10H,2,4H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)C1CCc2cc(F)ccc2O1 |
| IUPAC navn | methyl 6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromene-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.2 |
| Formel vægt | 210.0692 |