Få mere at vide
rac-6-Chloro Voriconazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-6-Chloro Voriconazole |
| CAS | 188416-35-5 |
| Molekylær formel | C16H13ClF3N5O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 6-Chloro-α-(2,4-difluorophenyl)-5-fluoro-β-methyl-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-4-pyrimidineethanol |
| SMIL | FC1=C(Cl)N=CN=C1C(C)C(C2=C(F)C=C(F)C=C2)(O)CN3C=NC=N3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 383.76 |
| Formel vægt | 352.0357 |