Få mere at vide
rac 6-Chloro-1,4-dihydro-4-(1-pentynyl)-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 6-Chloro-1,4-dihydro-4-(1-pentynyl)-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one |
| CAS | 205755-86-8 |
| Molekylær formel | C14H11ClF3NO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 6-Chloro-1,4-dihydro-4-(1-pentyn-1-yl)-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11ClF3NO2/c1-2-3-4-7-13(14(16,17)18)10-8-9(15)5-6-11(10)19-12(20)21-13/h5-6,8H,2-3H2,1H3,(H,19,20) |
| SMIL | CCCC#CC1(C2=C(C=CC(=C2)Cl)NC(=O)O1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 6-chloro-4-pent-1-ynyl-4-(trifluoromethyl)-1H-3,1-benzoxazin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.69 |