missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac 6-Bromo Phenylephrine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30335273
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30335273 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30335273 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68682510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac 6-Bromo Phenylephrine Hydrochloride
CAS 1391053-54-5
Molekylær formel C9H13BrClNO2
Mængde 10 mg
Synonym 6-Bromo-3-hydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]benzenemethanol Hydrochloride, 6-Bromophenylephrine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H12BrNO2.ClH/c1-11-5-9(13)7-4-6(12)2-3-8(7)10;/h2-4,9,11-13H,5H2,1H3;1H
SMIL Cl.CNCC(O)c1cc(O)ccc1Br
IUPAC navn 4-bromo-3-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 282.56
Formel vægt 280.9818
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.