Få mere at vide
rac-5-Methylcotinine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-5-Methylcotinine |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O/c1-8-5-9(7-12-6-8)10-3-4-11(14)13(10)2/h5-7,10H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 190.1106 |