Få mere at vide
rac 5-Hydroxymethyl Tolterodine-d14, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 5-Hydroxymethyl Tolterodine-d14 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31NO2/c1-16(2)23(17(3)4)13-12-20(19-8-6-5-7-9-19)21-14-18(15-24)10-11-22(21)25/h5-11,14,16-17,20,24-25H,12-13,15H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,16D,17D |
| Formel vægt | 355.3234 |