Få mere at vide
rac 5-Hydroxy Valproic Acid Sodium Salt, 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 5-Hydroxy Valproic Acid Sodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O3.Na/c1-2-4-7(8(10)11)5-3-6-9;/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 182.0919 |
| Procent renhed | >95% |