Få mere at vide
rac 5-Hydroxy Valproic Acid-d7 Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 5-Hydroxy Valproic Acid-d7 Sodium Salt |
| CAS | 1189994-89-5 |
| Molekylær formel | C8H8D7NaO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-OH-VPA-d7, 5-Hydroxy-2-(propyl-d7)pentanoic Acid, 2-(Propyl-d7)-5-hydroxypentanoic Acid Sodium Salt, 2-n-(Propyl-d7)-5-hydroxypentanoic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O3.Na/c1-2-4-7(8(10)11)5-3-6-9;/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,4D2; |
| SMIL | O=C(C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])CCCO)O[Na] |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.24 |
| Formel vægt | 189.1358 |