missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac 5-Carboxy Desisopropyl Tolterodine Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 5-Carboxy Desisopropyl Tolterodine Methyl Ester |
| CAS | 1391053-28-3 |
| Molekylær formel | C20H25NO3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-[3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-benzoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO3/c1-14(2)21-12-11-17(15-7-5-4-6-8-15)18-13-16(20(23)24-3)9-10-19(18)22/h4-10,13-14,17,21-22H,11-12H2,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(CCNC(C)C)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | methyl 4-hydroxy-3-[1-phenyl-3-(propan-2-ylamino)propyl]benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.42 |
| Formel vægt | 327.1834 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?