missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac 5,6-Dehydro Pregabalin, TRC

Artikelnummer. 17930355
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17930355 1 mg
17922495 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17930355 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2300551MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1136478-30-2
Molekylær formel C8H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 157.21
Synonym 5-Hexenoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, 3-(Aminomethyl)-5-methyl-5-hexenoic acid, 3-(Aminomethyl)-5-methylhex-5-enoic acid, (RS)-5,6-Dehydropregabalin, rac 5,6-Dehydro Pregabalin
SMIL CC(=C)CC(CN)CC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac 5,6-Dehydro Pregabalin
InChI formel InChI=1S/C8H15NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h7H,1,3-5,9H2,2H3,(H,10,11)
Mængde 1 mg
Formel vægt 157.1103
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.