Få mere at vide
rac-4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol |
| CAS | 76030-54-1 |
| Molekylær formel | C10 H16 N2 O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O/c1-11-6-3-5-10(13)9-4-2-7-12-8-9/h2,4,7-8,10-11,13H,3,5-6H2,1H3 |
| SMIL | CNCCCC(O)c1cccnc1 |
| IUPAC navn | 4-(methylamino)-1-pyridin-3-ylbutan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.25 |
| Formel vægt | 180.1263 |