Få mere at vide
rac-4’-Methyl Ketoprofen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(3-(4-Methylbenzoyl)phenyl)propanoic Acid |
| CAS | 107257-20-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17 H16 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (2RS)-2-[3-(4-Methylbenzoyl)phenyl]propanoic Acid, Ketoprofen Imp. D (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16O3/c1-11-6-8-13(9-7-11)16(18)15-5-3-4-14(10-15)12(2)17(19)20/h3-10,12H,1-2H3,(H,19,20) |
| SMIL | CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccc(C)cc2 |
| IUPAC navn | 2-[3-(4-methylbenzoyl)phenyl]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.31 |
| Vis mere |