missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac-4-Hydroxy Propranolol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-4-Hydroxy Propranolol Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO3.ClH/c1-11(2)17-9-12(18)10-20-16-8-7-15(19)13-5-3-4-6-14(13)16;/h3-8,11-12,17-19H,9-10H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 311.1288 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?