missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac 4-Hydroxy-9-cis-retinoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 4-hydroxy-9-cis-Retinoic acid |
| CAS | 150737-17-0 |
| Molekylær formel | C20 H28 O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-9-Cis-Retinoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13,18,21H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23)/b8-6+,10-9+,14-7-,15-13+ |
| SMIL | C\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C=C\C1=C(C)C(O)CCC1(C)C |
| IUPAC navn | (2E,4E,6Z,8E)-9-(3-hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.43 |
| Formel vægt | 316.2038 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?