missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac 4-Hydroxy-7-methoxy-4-(4-benzyloxyphenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, TRC

Artikelnummer. 30404143
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404143 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404143 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9461501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac 4-Hydroxy-7-methoxy-4-(4-benzyloxyphenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
CAS 1286878-19-0
Molekylær formel C24H24O3
Mængde 1 g
Synonym 1-Hydroxy-6-methoxy-1-(4-benzyloxyphenyl)tetralin, 1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxy-1-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-1-naphthalenol
InChI formel InChI=1S/C24H24O3/c1-26-22-13-14-23-19(16-22)8-5-15-24(23,25)20-9-11-21(12-10-20)27-17-18-6-3-2-4-7-18/h2-4,6-7,9-14,16,25H,5,8,15,17H2,1H3
SMIL COc1ccc2c(CCCC2(O)c3ccc(OCc4ccccc4)cc3)c1
IUPAC navn 6-methoxy-1-(4-phenylmethoxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 360.45
Formel vægt 360.1725
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.