Få mere at vide
rac 4-Hydroxy-4-(3-pyridyl)butanoic Acid Dicyclohexylamine Salt, TRC
Artikelnummer. 30137173
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137173 50 mg
30008165 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137173 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95297050MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1216491-66-5
Molekylær formel C21H34N2O3
Molekylvægt (g/mol) 362.51
SMIL OC(CCC(=O)O)c1cccnc1.C2CCC(CC2)NC3CCCCC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-4-Hydroxy-4-(3-pyridyl)butanoic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H23N.C9H11NO3/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;11-8(3-4-9(12)13)7-2-1-5-10-6-7/h11-13H,1-10H2;1-2,5-6,8,11H,3-4H2,(H,12,13)
Formel vægt 362.2569
Procent renhed >95%