missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac 4-Hydroxy-3-methoxyphenylethylene Glycol, TRC

Artikelnummer. 30010668
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010668 10 mg
30005998 25 mg
30004539 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010668 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94634010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 534-82-7
Molekylær formel C9H12O4
Molekylvægt (g/mol) 184.19
IUPAC navn 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethane-1,2-diol
SMIL COc1cc(ccc1O)C(O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (±)-4-Hydroxy-3-methoxyphenylethylene Glycol (MHPG)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12O4/c1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11/h2-4,8,10-12H,5H2,1H3
Formel vægt 184.0736
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.