Få mere at vide
rac 4-hydroxy 3,4-dihydro-1(2H)-isoquinolinon, TRC
Artikelnummer. 30392324
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30392324 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30392324 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH943560250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-3-Hydroxyisoindolin-1-on
CAS 23206-20-4
Molekylær formel C9 H9 N O2
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9NO2/c11-8-5-10-9(12)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-4,8,11H,5H2,(H,10,12)
SMIL OC1CNC(=O)c2ccccc12
IUPAC navn 4-hydroxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Molekylvægt (g/mol) 163.17
Formel vægt 163.0633