Få mere at vide
rac 4-Hydroxy-2-pyrrolidinon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 4-Hydroxy-2-pyrrolidinone |
| CAS | 25747-41-5 |
| Molekylær formel | C4 H7 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (+/-)-4-Hydroxypyrrolidone, 4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, DL-2-Oxo-4-hydroxy- pyrrolidine, β-Hydroxy-γ-aminobutyrolactam, γ-Amino-β-hydroxybutyric Lactam |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO2/c6-3-1-4(7)5-2-3/h3,6H,1-2H2,(H,5,7) |
| SMIL | OC1CNC(=O)C1 |
| IUPAC navn | 4-hydroxypyrrolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 101.1 |
| Formel vægt | 101.0477 |