missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac-4-Benzyloxy-3-nitrostyrene Oxide, TRC

Artikelnummer. 30335688
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30335688 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30335688 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB287200250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac-4-Benzyloxy-3-nitrostyrene Oxide
CAS 51582-41-3
Molekylær formel C15 H13 N O4
Mængde 250 mg
Synonym Oxirane, 2-[3-nitro-4-(phenylmethoxy)phenyl]-, Oxirane, [3-nitro-4-(phenylmethoxy)phenyl]- (9CI), 2-[3-Nitro-4-(phenylmethoxy)phenyl]oxirane, (±)-2-(4-Benzyloxy-3-nitrophenyl)oxirane, 2-[4-(Benzyloxy)-3-nitrophenyl]oxirane, 4-Benzyloxy-1-(epoxyethyl)-3-nitrobenzene
InChI formel InChI=1S/C15H13NO4/c17-16(18)13-8-12(15-10-20-15)6-7-14(13)19-9-11-4-2-1-3-5-11/h1-8,15H,9-10H2
SMIL [O-][N+](=O)c1cc(ccc1OCc2ccccc2)C3CO3
IUPAC navn 2-(3-nitro-4-phenylmethoxyphenyl)oxirane
Molekylvægt (g/mol) 271.27
Formel vægt 271.0845
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.