Få mere at vide
rac 4-Amino-m-tyrosine Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30332748
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30332748 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30332748 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63202050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac 4-Amino-m-tyrosine Dihydrochloride
CAS 21819-90-9
Molekylær formel C9H14Cl2N2O3
Mængde 50 mg
Synonym 4-Amino-3-hydroxyphenylalanine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O3/c10-6-2-1-5(4-8(6)12)3-7(11)9(13)14/h1-2,4,7,12H,3,10-11H2,(H,13,14)
SMIL C1=CC(=C(C=C1CC(C(=O)O)N)O)N
IUPAC navn 2-amino-3-(4-amino-3-hydroxyphenyl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 269.13