missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac 4,5-Dehydro Pregabalin, TRC

Artikelnummer. 30011092
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011092 50 mg
30003790 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011092 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23005050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 216576-74-8
Molekylær formel C8 H15 N O2
Molekylvægt (g/mol) 157.21
Synonym 4-Hexenoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, 3-(Aminomethyl)-5-methyl-4-hexenoic acid
IUPAC navn 3-(aminomethyl)-5-methylhex-4-enoic acid
SMIL CC(=CC(CN)CC(=O)O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac 4,5-Dehydro Pregabalin
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C8H15NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h3,7H,4-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)
Mængde 50 mg
Formel vægt 157.1103
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.