Få mere at vide
rac 4,5-Dehydro Pregabalin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 4,5-Dehydro Pregabalin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h3,7H,4-5,9H2,1-2H3,(H,10,11) |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 157.1103 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |